Learn More
L(+)-asparagine monohydraté, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15269295
L(+)-asparagine monohydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15269295
250 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Code produit. 15269295
Marque: Thermo Scientific Acros 401482500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5794-13-8
Formule moléculaire C4H10N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 150.134
Clé InChI RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Synonyme l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 170358
Nom IUPAC acide (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoïque ; hydrate
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Asparagine monohydrate
Point de fusion 233.0°C to 235.0°C
Formule linéaire H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Rotation spécifique + 35.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 30g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in methanol, ethanol, ether, and benzene
Quantité 250 g
Poids de la formule 150.14
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467574 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number401481000,401482500,401480010
Numéro de lotA0453986 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number401481000,401482500,401480010
Numéro de lotA0427146 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/08/2022 Catalog Number401481000,401482500,401480010
Numéro de lotA0439839 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/03/2022 Catalog Number401481000,401482500,401480010
Identifiant produit
  • L(+)-Asparagine monohydrate
Nom du produit
L(+)-asparagine monohydraté, Thermo Scientific Chemicals >