Learn More
L(+)-asparagine monohydraté, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L(+)-Asparagine monohydrate |
| Point de fusion | 233.0°C to 235.0°C |
| Formule linéaire | H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O |
| Rotation spécifique | + 35.00 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 30g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in methanol, ethanol, ether, and benzene |
| Quantité | 1 kg |
| Poids de la formule | 150.14 |