Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-asparagine monohydraté, réactif de culture cellulaire Code produit.: 15475169
Thermo Scientific Chemicals L-asparagine monohydraté, réactif de culture cellulaire
Code produit. 15475169
1 kg
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Code produit. 15475169
Marque: Thermo Scientific Chemicals J62869.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
It is used as an isotopically labeled biochemical for proteomics research. It is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme biochimique marqué isotopiquement pour la recherche en protéomique. Il convient à toutes les applications de denrées alimentaires, de boissons et de compléments alimentaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5794-13-8
Formule moléculaire C4H10N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 150.134
Numéro MDL MFCD00151038
Clé InChI RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Synonyme l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
CID PubChem 170358
Nom IUPAC acide (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoïque ; hydrate
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Asparagine monohydrate
Point de fusion 215°C to 217°C
Couleur Blanc
Beilstein 1723527
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 1 kg
Poids de la formule 150.14 (132.12 Anhydrous)
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX25I066 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/11/2022 Catalog NumberJ62869.22,J62869.A1,J62869.36
Numéro de lotS13I053 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/06/2022 Catalog NumberJ62869.22,J62869.A1,J62869.36
Numéro de lotX18H022 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberJ62869.22,J62869.A1,J62869.36
Numéro de lotS25G054 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberJ62869.22,J62869.A1,J62869.36
Numéro de lotP20G009 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberJ62869.22,J62869.A1,J62869.36
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals L-asparagine monohydraté, réactif de culture cellulaire >