Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-asparagine monohydraté, réactif de culture cellulaire
Code produit. 15465169
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
Code produit. 15465169
Marque: Thermo Scientific Chemicals J62869.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5794-13-8 | C4H10N2O4 | 150.134 g/mol
It is used as an isotopically labeled biochemical for proteomics research. It is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme biochimique marqué isotopiquement pour la recherche en protéomique. Il convient à toutes les applications de denrées alimentaires, de boissons et de compléments alimentaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5794-13-8
Formule moléculaire C4H10N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 150.134
Numéro MDL MFCD00151038
Clé InChI RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Synonyme l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
CID PubChem 170358
Nom IUPAC acide (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoïque ; hydrate
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Asparagine monohydrate
Point de fusion 215°C to 217°C
Couleur Blanc
Beilstein 1723527
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 500 g
Poids de la formule 150.14 (132.12 Anhydrous)
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Poudre