Learn More
Sel de sodium d’acide L-ascorbique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
34.97€ - 111.56€
Identifiants chimiques
CAS | 134-03-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10NaO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 201.13 |
Numéro MDL | MFCD00082340 |
Clé InChI | WHPNKQBYKGWBQD-PQYRJTSOSA-N |
Synonyme | sodium ascorbate, l-ascorbic acid sodium salt, sodium l-ascorbate, vitamin c sodium, ascorbicin, sodascorbate, cebitate, aminofenitrooxon, natrii ascorbas, monosodium l-ascorbate |
CID PubChem | 131674100 |
Nom IUPAC | (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4 -dihydroxy-2H-furan-5-un ; hydrogène moléculaire ; sodium |
SMILES | [HH].C(C(C1C(=C(C(=O)O1)O)O)O)O.[Na] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11433358
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17759.22 |
100 g |
34.97€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11443358
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17759.36 |
500 g |
111.56€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe sel de sodium de l’acide L-ascorbique est utilisé comme antioxydant, régulateur d’acidité et antimicrobien dans la nourriture pour animaux. En tant que réducteur, il est impliqué dans l’isolement des chloroplastes. Il agit comme une coenzyme pour de nombreuses réactions d’hydroxylation. Il joue un rôle essentiel pour éliminer les infections chroniques et aiguës. Il trouve des applications comme additif dans la cuisson des produits à base de viande tels que le jambon et la chair à saucisses. Il est largement utilisé comme supplément nutritionnel dans l’agriculture et l’alimentation animale pour promouvoir la croissance des jeunes animaux et prévenir le scorbut. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de divers produits chimiques organiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool. Insoluble dans le chloroforme et l’éther.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
134-03-2 | |
201.13 | |
WHPNKQBYKGWBQD-PQYRJTSOSA-N | |
131674100 | |
[HH].C(C(C1C(=C(C(=O)O1)O)O)O)O.[Na] |
C6H10NaO6 | |
MFCD00082340 | |
sodium ascorbate, l-ascorbic acid sodium salt, sodium l-ascorbate, vitamin c sodium, ascorbicin, sodascorbate, cebitate, aminofenitrooxon, natrii ascorbas, monosodium l-ascorbate | |
(2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4 -dihydroxy-2H-furan-5-un ; hydrogène moléculaire ; sodium |
Spécification
L-Ascorbic acid sodium salt | |
∼220°C | |
MFCD00082340 | |
14,830 | |
Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in chloroform and ether. | |
+105° (c=5 in Water) | |
(2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4 -dihydroxy-2H-furan-5-un ; hydrogène moléculaire ; sodium | |
131674100 | |
99% |
134-03-2 | |
C6H10NaO6 | |
3767246 | |
sodium ascorbate, l-ascorbic acid sodium salt, sodium l-ascorbate, vitamin c sodium, ascorbicin, sodascorbate, cebitate, aminofenitrooxon, natrii ascorbas, monosodium l-ascorbate | |
WHPNKQBYKGWBQD-PQYRJTSOSA-N | |
[HH].C(C(C1C(=C(C(=O)O1)O)O)O)O.[Na] | |
201.13 | |
198.11 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-126-1
missing translation for 'rtecsNumber' : CI7671000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante