Learn More
Melford L-Arginine HCl
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
58.15€ - 1660.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | L-Arginine HCl |
---|---|
CAS | 1119-34-2 |
Formule moléculaire | C6H14N4O2-HCl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30018045
|
Melford
A50400-100.0 |
100 g |
58.15€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30018048
|
Melford
A50400-5000.0 |
5 kg |
1660.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30018046
|
Melford
A50400-1000.0 |
1 kg |
407.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30018047
|
Melford
A50400-500.0 |
500 g |
210.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
- CAS Number: 1119-34-2
- Molecular Formula: C6H14N4O2 HCl
- Molecular Weight: 210.7
Spécification
L-Arginine HCl | |
1119-34-2 | |
C6H14N4O2-HCl |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Melford L-Arginine HCl