Learn More
Melford L-Arginine HCl
Code produit. 30018046
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
5kg
Code produit. 30018046
Marque: Melford A504001000.0
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • CAS Number: 1119-34-2
  • Molecular Formula: C6H14N4O2 HCl
  • Molecular Weight: 210.7
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Arginine HCl
CAS 1119-34-2
Formule moléculaire C6H14N4O2-HCl
Quantité 1 kg