Learn More
DWK Life Sciences Ensemble de microfiltration Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ avec support en verre fritté et joint rodé (47 mm)
Recommandé pour la filtration de routine de liquides corrosifs et l’élimination des particules des solvants HPLC
615.00€ - 901.00€
Spécification
Description | Assemblage de microfiltration |
---|---|
Matériau | Verre |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11858482
|
DWK Life Sciences
953825-0000 |
300 mL (entonnoir), 1 000 mL (flacon) |
615.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11868522
|
DWK Life Sciences
953835-0000 |
500 mL (entonnoir), 2000 mL (flacon) |
901.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11719055
|
DWK Life Sciences
953845-0000 |
1000 mL (entonnoir), 4000 mL (flacon) |
870.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Recommandé pour la filtration de routine de liquides corrosifs et l’élimination des particules des solvants HPLC
- Le raccord à joint rodé élimine la contamination par phtalate qui peut se produire lors de l’utilisation de bouchons en silicone ou en néoprène
- La base de support est dotée d’un verre fritté à porosité de 40-60 microns et d’un raccord à vide intégré, situé au-dessus de la pointe anti-goutte qui empêche la contamination de la ligne de vide par des gouttelettes de filtrat
- Chaque appareil est fourni avec un entonnoir, une pince en aluminium anodisé, une base de support en verre fritté de 47 mm et un flacon de filtration
- Les joints sont 40/35
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Assemblage de microfiltration | |
Verre |