Learn More
DWK Life Sciences Ensemble de microfiltration Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ avec support en verre fritté et joint rodé (47 mm)
Recommandé pour la filtration de routine de liquides corrosifs et l’élimination des particules des solvants HPLC
Marque: DWK Life Sciences 953845-0000
826.50 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Recommandé pour la filtration de routine de liquides corrosifs et l’élimination des particules des solvants HPLC
- Le raccord à joint rodé élimine la contamination par phtalate qui peut se produire lors de l’utilisation de bouchons en silicone ou en néoprène
- La base de support est dotée d’un verre fritté à porosité de 40-60 microns et d’un raccord à vide intégré, situé au-dessus de la pointe anti-goutte qui empêche la contamination de la ligne de vide par des gouttelettes de filtrat
- Chaque appareil est fourni avec un entonnoir, une pince en aluminium anodisé, une base de support en verre fritté de 47 mm et un flacon de filtration
- Les joints sont 40/35
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Assemblage de microfiltration | |
Verre | |
Ensemble de microfiltration | |
1000 mL (entonnoir), 4000 mL (flacon) |