Learn More
DWK Life Sciences Flacons de sérum Kimble™ Kontes™ KG-33 en verre borosilicaté avec joint en aluminium
Les flacons de sérum Kimble™ autoclavables conviennent parfaitement à la manipulation, au confinement et au stockage d’une variété de liquides.
775.00€ - 805.51€
Spécification
Classification | A |
---|---|
Couleur | Clear |
Matériau | Borosilicate Glass |
Matériau (joint) | Aluminium |
Certifications/Conformité | ASTM E438, type I, classe A |
Code produit | Marque | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17847609
|
DWK Life Sciences
62121D-10 |
2.75 dr. |
805.51€
864 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10013444
|
DWK Life Sciences
62113D-2 |
0,5 dr. |
775.00€
1440 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les flacons de sérum Kimble™ autoclavables conviennent parfaitement à la manipulation, au confinement et au stockage d’une variété de liquides.
- La conception spéciale offre une résistance supplémentaire pour les applications de lyophilisation
- Les flacons de sérum sont plus légers en poids que les flacons moulés, avec des tolérances et une uniformité de verre plus étroitement maintenues
- La conception de transfert de données spéciale offre une facilité d’utilisation pour les bouchons de lyophilisation
- Les joints en aluminium
autoclavables, les bouchons et les septa sont disponibles séparément - Fabriqué en verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33, conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
A | |
Borosilicate Glass | |
ASTM E438, type I, classe A |
Clear | |
Aluminium |