Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Serum Vials KG-33 Borosilicate Glass with Aluminum Seal
Autoclavable Kimble™ serum vials are ideally suited for the handling, containment, and storage of a variety of liquids.
Marque: DWK Life Sciences 62113D-2
674.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21960" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Autoclavable Kimble™ serum vials are ideally suited for the handling, containment, and storage of a variety of liquids.
- La conception spéciale offre une résistance supplémentaire pour les applications de lyophilisation
- Les flacons de sérum sont plus légers en poids que les flacons moulés, avec des tolérances et une uniformité de verre plus étroitement maintenues
- La conception de transfert de données spéciale offre une facilité d’utilisation pour les bouchons de lyophilisation
- Les joints en aluminium
autoclavables, les bouchons et les septa sont disponibles séparément - Fabriqué en verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33, conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
A | |
15 mm | |
2 mL | |
Aluminium | |
Autoclavable | |
ASTM E438, type I, classe A |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Parfaitement adaptés à la manipulation, au confinement et au stockage d’une variété de liquides | |
0,5 dr. | |
40 mm |