Learn More
DWK Life Sciences Bouchons pour tubes à échantillons de septum RMN Kimble™ Kontes™
Pour les tubes RMN de 5 mm, 7 mm et 10 mm
Marque:  DWK Life Sciences 897098-0005
Code produit. 12164001
  • 121.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour les tubes RMN de 5 mm, 7 mm et 10 mm
Le caoutchouc doux et naturel permet une pénétration facile avec une aiguille pour seringues
  • Joint double, tube intérieur et manchon extérieur
  • Idéal pour les tubes à paroi fine
  • Fournit un point de pénétration pour les ajouts de seringues ou de canules
  • Utile comme bouchon ou pour le dégazage d’échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Septa
Rouge
Tube à échantillons RMN à paroi fine de 5 mm
Caoutchouc
Fournit un point de pénétration pour les ajouts de seringues ou de canules et utile comme bouchon ou pour le dégazage d’échantillons