Learn More
DWK Life Sciences Bouchons pour tubes à échantillons de septum RMN Kimble™ Kontes™
Pour les tubes RMN de 5 mm, 7 mm et 10 mm
121.00€
Spécification
Type de produit | Septa |
---|---|
Matériau | Caoutchouc |
À utiliser avec (application) | Fournit un point de pénétration pour les ajouts de seringues ou de canules et utile comme bouchon ou pour le dégazage d’échantillons |
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12164001
|
DWK Life Sciences
897098-0005 |
Rouge | Tube à échantillons RMN à paroi fine de 5 mm |
121.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Pour les tubes RMN de 5 mm, 7 mm et 10 mm
Le caoutchouc doux et naturel permet une pénétration facile avec une aiguille pour seringues
- Joint double, tube intérieur et manchon extérieur
- Idéal pour les tubes à paroi fine
- Fournit un point de pénétration pour les ajouts de seringues ou de canules
- Utile comme bouchon ou pour le dégazage d’échantillons
Spécification
Septa | |
Caoutchouc | |
Fournit un point de pénétration pour les ajouts de seringues ou de canules et utile comme bouchon ou pour le dégazage d’échantillons |