Learn More
DWK Life Sciences Réservoir de remplissage de chromatographie Kimble™ Kontes™, avec joints
Ces réservoirs à usage intensif sont conçus pour une utilisation avec les colonnes de chromatographie des séries 420510 et 420550 avec ou sans supports en verre fritté, associées aux adaptateurs de contrôle de débit de la série 420575.
Marque:  DWK Life Sciences 420570-0224
Code produit. 13511990
  • 115.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les réservoirs sont disponibles dans différentes tailles et configurations de joints
  • En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Réservoir de conditionnement ; avec joints ; 250 ml
Réservoir de conditionnement, avec joints