Learn More
Koflo Agitateurs à tuyaux en acier inoxydable 316 Koflo
Mix fluids as you pump them through a pipe line with this 316 Stainless Steel In-Line Pipe Mixer.
313.19€ - 420.96€
Spécification
Matériau | Acier inox 316 |
---|---|
Type | Agitateur à tuyaux |
À utiliser avec (application) | Mélange |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11724119
|
Koflo
04669-16 |
26,7 mm |
313.19€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11714119
|
Koflo
04669-20 |
20,8 mm |
420.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Mélangeur en ligne• Mélangeur en ligne inox
• Eléments de l'hélice soudés au tube
• Mélangeur inox
Spécification
Acier inox 316 | |
Agitateur à tuyaux | |
Mélange |