Learn More
Koflo Agitateurs à tuyaux en acier inoxydable 316 Koflo
Mix fluids as you pump them through a pipe line with this 316 Stainless Steel In-Line Pipe Mixer.
Marque:  Koflo 04669-20
Code produit. 11714119
  • 442.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Mélangeur en ligne
• Mélangeur en ligne inox
• Eléments de l'hélice soudés au tube
• Mélangeur inox
Spécification
Spécification
0.8 in.
13 in.
Acier inox 316
Mélange
20,8 mm
330 mm
Agitateur à tuyaux