Learn More
Gibco™ Remplacement de sérum KnockOut™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11520366
500 mL, 500mL
Code nomenclature Nacres: NA.71
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 11520366
Marque: Gibco™ 10828028
Sérum de remplacement KnockOut™
Gibco KnockOut Serum Replacement (KnockOut SR) is a more defined, FBS-free medium supplement that supports the growth of pluripotent stem cells (PSCs) cultured on fibroblast feeder cells. Designed to replace fetal bovine serum (FBS) in existing protocols, this serum replacement has been trusted by many for almost 20 years. Providing the documents required for regulatory review, KnockOut SR reduces your burden in qualifying reagents when transitioning from research applications to clinical applications.
Le remplacement de sérum Gibco™ KnockOut™ (SR KnockOut™) est un supplément de milieu plus défini et sans SVF qui favorise la croissance de cellules souches pluripotentes (CSP) cultivées sur des cellules nourricières de fibroblastes. Conçu pour remplacer le sérum de veau fœtal (SVF) dans les protocoles existants, ce remplacement de sérum a été approuvé par de nombreuses personnes depuis près de 20 ans. Fournissant les documents requis pour l’examen réglementaire, le SR KnockOut permet d’alléger la charge de travail liée à la qualification des réactifs lorsque vous passez des applications de recherche aux applications cliniques. Si vous êtes intéressé uniquement par les applications de recherche de base, consultez la version exclusivement réservée à la recherche de ce produit pour vous assurer que vous bénéficiez des avantages et des prix qui répondent à vos besoins.
Avec le remplacement de sérum KnockOut, vous pouvez :
  • Mettre en culture des CSP dépendant d’un apport nourricier en toute confiance
  • Compter sur les performances améliorées d’une formulation qualifiée sans SVF
  • Savourer en toute tranquillité des prix et un approvisionnement plus stables par rapport au SVF
    Mettre en culture des CSP en toute confiance
    Le SR KnockOut a été cité dans plus de 2 000 publications. Il a été démontré qu’il soutient la culture de cellules souches embryonnaires (ESC) et de cellules souches pluripotentes induites (IPSC) dépendantes du convoyeur. Il a également été démontré qu’il supporte la reprogrammation, la formation de corps embryoïdes (EB), la différenciation in vitro, la cryoconservation, la dérivation ESC et de nombreuses autres applications.
    Compter sur des performances améliorées
    Le SR KnockOut a une formulation plus définie par rapport au SVF, qui contient de nombreux composants non définis et variables. Contrairement à la plupart des produits SVF, chaque lot est testé pour sa capacité à prendre en charge les CSP. Pour cette raison, la culture de CSP avec le SR KnockOut entraîne une moins grande différenciation et une morphologie de colonie plus compacte par rapport au SVF.
    Savourer en toute tranquillité des prix et un approvisionnement plus stables par rapport au SVF
    Le SR KnockOut n’est pas concerné par les difficultés d’approvisionnement et les fluctuations de prix souvent observés avec le SVF. Cela facilite la budgétisation et l’achat de ce dont vous avez besoin, surtout parce qu’il est plus abordable que la plupart des produits SVF.
    Ce réactif est classé comme instrument médical dans plusieurs pays. S’il n’est pas réglementé comme dispositif médical dans une région spécifique, il ne devra être utilisé qu’en laboratoire.
  • Avantages Greener Choice
    • Les avantages environnementaux comprennent:
      • Contenu recyclé
      • Matières renouvelables
      • Réduction à la source
      • Recyclable
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Classification Sans sérum
    Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5 et -20°C) à l’abri de la lumière.
    Type de culture Cellule souche (embryonnaire, iPS - souche pluripotente induite)
    Type de cellule Cellules souches (embryonnaires), cellules souches (iPS - souches pluripotentes induites)
    Forme Congelé
    Niveau de sérum Sans sérum
    Type de produit Substitut de sérum
    Quantité 500 mL
    Qualité de fabrication BPFa pour dispositifs médicaux, 21 CFR Partie 820 et ISO 13485
    À utiliser avec (application) Recherche clinique, recherche translationnelle
    Gamme de produits KnockOut™
    pH 6 à 8
    Conditions d’expédition Glace carbonique
    Afficher plus Afficher moins
    Certificats
    Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
    5 Réponse(s) trouvée(s)
    Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
    Numéro de lot2562709 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Code produit10828028, 10828010
    Numéro de lot2517507 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Code produit10828028, 10828010
    Numéro de lot2517521 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Code produit10828028, 10828010
    Numéro de lot2475203 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Code produit10828028, 10828010
    Numéro de lot2337307 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Code produit10828028, 10828010
    For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    Gibco™ Remplacement de sérum KnockOut™ >