Learn More
Gibco™ Remplacement de sérum KnockOut™
Description
Gibco KnockOut Serum Replacement (KnockOut SR) is a more defined, FBS-free medium supplement that supports the growth of pluripotent stem cells (PSCs) cultured on fibroblast feeder cells. Designed to replace fetal bovine serum (FBS) in existing protocols, this serum replacement has been trusted by many for almost 20 years. Providing the documents required for regulatory review, KnockOut SR reduces your burden in qualifying reagents when transitioning from research applications to clinical applications.
Avec le remplacement de sérum KnockOut, vous pouvez :
Mettre en culture des CSP en toute confiance
Le SR KnockOut a été cité dans plus de 2 000 publications. Il a été démontré qu’il soutient la culture de cellules souches embryonnaires (ESC) et de cellules souches pluripotentes induites (IPSC) dépendantes du convoyeur. Il a également été démontré qu’il supporte la reprogrammation, la formation de corps embryoïdes (EB), la différenciation in vitro, la cryoconservation, la dérivation ESC et de nombreuses autres applications.
Compter sur des performances améliorées
Le SR KnockOut a une formulation plus définie par rapport au SVF, qui contient de nombreux composants non définis et variables. Contrairement à la plupart des produits SVF, chaque lot est testé pour sa capacité à prendre en charge les CSP. Pour cette raison, la culture de CSP avec le SR KnockOut entraîne une moins grande différenciation et une morphologie de colonie plus compacte par rapport au SVF.
Savourer en toute tranquillité des prix et un approvisionnement plus stables par rapport au SVF
Le SR KnockOut n’est pas concerné par les difficultés d’approvisionnement et les fluctuations de prix souvent observés avec le SVF. Cela facilite la budgétisation et l’achat de ce dont vous avez besoin, surtout parce qu’il est plus abordable que la plupart des produits SVF.
Ce réactif est classé comme instrument médical dans plusieurs pays. S’il n’est pas réglementé comme dispositif médical dans une région spécifique, il ne devra être utilisé qu’en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Classification | Sans sérum |
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5 et -20°C) à l’abri de la lumière. |
| Type de culture | Culture de cellules de mammifères |
| Espèces | Sans sérum |
| Type de cellule | Cellules souches (embryonnaires) |
| Forme | Congelé |
| Niveau de sérum | Sans sérum |
| Type de produit | Substitut de sérum |
| Quantité | 100 mL |
| Testé pour | Dosage des performances de croissance |
| Afficher plus |
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.