Learn More
Kimberly-Clark™ Papier essuie-tout KLEENEX™ ULTRA
Idéales pour les zones de contact avec les denrées alimentaires. Le papier essuie-tout Kimberly-Clark™ KLEENEX™ ULTRA est hygiénique et efficace.
175.00€ - 572.00€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Couleur | Épaisseur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Couleur | Épaisseur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12714216
|
Kimberly-Clark™
6778 |
31,5 cm | 21,5 cm | Blanc | 2 plis |
175.00€
15 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12704286
|
Kimberly-Clark™
6772 |
41,5 cm | 21,5 cm | Blanc | 2 plis |
572.00€
30 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Feuilles enchevêtrées
- Tissu AIRFLEX™ très absorbant
- Dimensions (L x l) : 41,50 x 21,50cm
Spécification
Essuie-mains | |
Papier |