Learn More
Kimberly-Clark™ Papier essuie-tout KLEENEX™ ULTRA
Idéales pour les zones de contact avec les denrées alimentaires. Le papier essuie-tout Kimberly-Clark™ KLEENEX™ ULTRA est hygiénique et efficace.
Marque:  Kimberly-Clark™ 6778
74.67 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22916" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 5.13000kg
Code produit. 12714216
  • 175.00€ / 15 pièces
En stock
Description
  • Feuilles enchevêtrées
  • Tissu AIRFLEX™ très absorbant
Spécification
Spécification
Petites serviettes
21,5 cm
Blanc
2 plis
31,5 cm
Papier
Zones de contact avec les aliments et toilettes de bureau et d’hôtel très fréquentées ayant une image de qualité élevée, offrent un aspect luxueux, séchage rapide et confortable des mains avec moins de serviettes grâce à leur taille, leur résistance et leur haut degré d’absorption sans désagrégation lorsqu’elles sont humides