Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Mouchoirs en papier Kleenex™ 100% fibre vierge
Offrent la douceur et la performance éprouvées de Kleenex™ aux sanitaires d’hôtels et de bureaux réputés. Les mouchoirs en papier Kimberly-Clark™ Kleenex™ évoquent le confort et le soin, tout en encourageant une bonne hygiène et des normes personnelles élevées.
Marque: Kimberly-Clark Professional™ 8835
61.53 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Qualité Kleenex™
Spécification
Mouchoirs en papier | |
21,5 cm | |
18,6 cm | |
Certification FSC | |
21,5 x 18,6 cm | |
Idéaux pour les toilettes très fréquentées présentant des normes d’hygiène strictes | |
2 plis |
8,46 in | |
7.3 in. | |
Fibre vierge | |
Blanc | |
Étalon | |
100 feuilles x 21 boîtes distributrices |