Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Mouchoirs en papier Kleenex™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
21 x 20 cm
21,5 x 18,6 cm
Quantité d’emballage:
100 feuilles x 21 boîtes distributrices
90 feuilles x 12 cubes distributeurs
Conditionnement:
12 pièces
21 SET
Description
- Distribution hygiénique et économique
- 2Mouchoirs en papier à épaisseur
- 100 % fibre vierge
- Blanc
- Certification FSC
- Peut être utilisé avec le distributeur de mouchoirs en papier mural Kimberly Clark™ Professional.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Mouchoirs en papier |
| Longueur (impériale) | 8,5 in |
| Longueur (métrique) | 21,5 cm |
| Largeur (impériale) | 9.7 in. |
| Largeur (métrique) | 18,6 cm |
| Matériau | Fibre vierge |
| Certifications/Conformité | Certification FSC |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 21,5 x 18,6 cm |
| Format | Étalon |
| Afficher plus |