Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kjeldahl Flasks
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 03051928
Code produit. 10570112
  • 517.28€ / 10 pièces
Expédition estimée: 12-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour la détermination de l’azote dans les composés organiques
  • Avec col central
  • Avec joint conique et étiquette de marquage
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
50 ml
NS 19/26
10/paquet
Verre borosilicaté 3.3
51 mm