Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kjeldahl Flasks
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
250 ml
750 mL
1 L
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Pour la détermination de l’azote dans les composés organiques
- Avec col central
- Avec joint conique et étiquette de marquage
- Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
| Joint conique standard | NS 29/32 |
| Diamètre (métrique) externe | 81 mm |
| Quantité | 10/paquet |