Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 96 standard and PCR formats
Optimisez vos performances à l’aide des consommables Thermo Scientific™ KingFisher spécialement conçus pour une utilisation avec les instruments KingFisher Flex, Duo Prime et Presto.
Marque:  Thermo Scientific™ 97002524B
361.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17160069
  • 482.00€ / 100 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Optimisez vos performances grâce aux Thermo Scientific™ KingFisher Plastics conçus spécifiquement pour une utilisation avec les instruments KingFisher Flex, Duo Prime, Presto et Apex. Les instruments KingFisher utilisent des plaques en plastique jetables et des peignes à pointes en PP qui conviennent parfaitement pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules. Le rendement et la qualité de la protéine isolée ou de l’acide nucléique sont considérablement améliorés grâce à des plaques spéciales et des peignes à pointes conçus pour les systèmes KingFisher.
  • Optimisez les performances grâce aux consommables pour systèmes Thermo Scientific™ KingFisher Flex™ spécifiquement conçus pour une utilisation avec ces instruments.
  • Les instruments KingFisher utilisent des plastiques à usage unique en PP.
  • Les— peignes et microplaques —en plastique sont parfaits pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules.
  • La conception spéciale permet une excellente récupération des microbilles magnétiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Peigne à 96 pointes Kingfisher, code-barres
KingFisher Apex
100/Carton
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.