Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 96 standard and PCR formats
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Optimisez vos performances grâce aux Thermo Scientific™ KingFisher Plastics conçus spécifiquement pour une utilisation avec les instruments KingFisher Flex, Duo Prime, Presto et Apex. Les instruments KingFisher utilisent des plaques en plastique jetables et des peignes à pointes en PP qui conviennent parfaitement pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules. Le rendement et la qualité de la protéine isolée ou de l’acide nucléique sont considérablement améliorés grâce à des plaques spéciales et des peignes à pointes conçus pour les systèmes KingFisher.
- PP
- Faible affinité de liaison pour les biomolécules
Spécification
Spécification
| Format | 96-well Comb |
| Capacité | 96 échantillons |
| Description | Peigne 96 PCR KingFisher Apex (pour Apex uniquement) |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (équipement) | À utiliser uniquement avec KingFisher Apex |
| Quantité | 50/Carton |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
| Numéro de lot | Type de certificat | Date | Code produit |
|---|---|---|---|
| 2209610 | Certificat de conformité | 16/05/2022 | 97002560 |
| 2113510 | Certificat de conformité | 21/05/2021 | 97002560 |
| 2106510 | Certificat de conformité | 12/04/2021 | 97002560 |
| 2106311 | Certificat de conformité | 07/10/2021 | 97002560 |
| 2106313 | Certificat de conformité | 23/04/2021 | 97002560 |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.