Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 96 standard and PCR formats
Optimisez vos performances à l’aide des consommables Thermo Scientific™ KingFisher spécialement conçus pour une utilisation avec les instruments KingFisher Flex, Duo Prime et Presto.
Marque: Thermo Scientific™ 97002524
421.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Optimisez vos performances grâce aux Thermo Scientific™ KingFisher Plastics conçus spécifiquement pour une utilisation avec les instruments KingFisher Flex, Duo Prime, Presto et Apex. Les instruments KingFisher utilisent des plaques en plastique jetables et des peignes à pointes en PP qui conviennent parfaitement pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules. Le rendement et la qualité de la protéine isolée ou de l’acide nucléique sont considérablement améliorés grâce à des plaques spéciales et des peignes à pointes conçus pour les systèmes KingFisher.
À utiliser avec : Plaques Deepwell Thermo Scientific™ KingFisher™ 24, Plaques Deepwell Thermo Scientific™ Microtiter™ 96, Plaques KingFisher 96 et plaques PCR rigides à jupe pleine.Spécification
Peigne à 96 puits | |
96 échantillons | |
Peigne KingFisher à 96 pointes pour aimants KingFisher, 100 pièces (pour Flex) | |
KingFisher Flex |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.