Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Purification System
Préparez efficacement vos échantillons à partir de divers matériaux grâce aux systèmes de purification Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex.
Marque: Thermo Scientific™ 24074420
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 28.00000kg
Description
Préparez efficacement vos échantillons à partir de divers matériaux grâce au système de purification Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex qui permet un traitement des particules magnétiques automatique et très polyvalent pour l’ADN/ARN, les protéines ou la purification des cellules à partir de pratiquement toutes les sources. Ce système, qui utilise une technologie révolutionnaire de séparation des particules magnétiques, permet une excellente reproductibilité et offre une excellente qualité.
Solution souple pour différents types de besoins de traitements d’échantillons. Avec 24 configurations, les clients peuvent monter le volume de traitement jusqu’à 5 ml, ce qui augmente le rendement de produit purifié. Pour les besoins de rendement plus élevés, 96 échantillons peuvent être traités avec une tête à 96 aimants.- Ce système entièrement automatisé offre une purification à grande vitesse des acides nucléiques, des protéines et des cellules.
- Système à rendement élevé, il traite jusqu’à 96 échantillons en moins de 20 minutes.
- Le format 24 puits permet de multiplier le volume de l’échantillon par 10.
- Un système ouvert et souple qui permet au client d’utiliser tous les kits à base de particules magnétiques pour satisfaire les exigences des applications.
- Le logiciel facile à utiliser Thermo Scientific™ BindIt™ permet de contrôler l’instrument, de créer et de modifier les protocoles.
- Des protocoles prêts à l’emploi pour différents types d’applications sont disponibles.
Recommandé dans les cas suivants :
- Génomique et protéomique
- Identification de la cible
- Dosages vétérinaires
- Découverte des biomarqueurs
- Contrôle qualité
- Médecine légale
Spécification
Tête KF 96 KingFisher Flex | |
20 min |
Pour un usage en laboratoire