Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Purification System
Préparez efficacement vos échantillons à partir de divers matériaux grâce aux systèmes de purification Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex.
sur devis - 4980.00€
Produits 7
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
12511788
Afficher les documents
Thermo Scientific™
24074410
Tête PCR 96 KingFisher Flex
4475.00€
1 pièce
12501758
Voir les accessoires Afficher les documents
Thermo Scientific™
24074411
Tête PCR 96 et bain à sec KingFisher Flex
4795.00€
1 pièce
11734978
Voir les accessoires Afficher les documents
Thermo Scientific™
24074431
Tête à 96 puits KingFisher Flex et bains à sec et puits KF
4980.00€
1 pièce
12579317
Afficher les documents
Thermo Scientific™
24074420
Tête KF 96 KingFisher Flex
4475.00€
1 pièce
12569317
Voir les accessoires Afficher les documents
Thermo Scientific™
24074421
Tête KF 96 et bain à sec KingFisher Flex
4795.00€
1 pièce
12508117
Afficher les documents
Thermo Scientific™
24075410
Bain à sec PCR 96 KingFisher Flex
560.00€
1 pièce
11839520
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
5400620
Plaque KingFisher 96
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
Préparez efficacement vos échantillons à partir de divers matériaux grâce au système de purification Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex qui permet un traitement des particules magnétiques automatique et très polyvalent pour l’ADN/ARN, les protéines ou la purification des cellules à partir de pratiquement toutes les sources. Ce système, qui utilise une technologie révolutionnaire de séparation des particules magnétiques, permet une excellente reproductibilité et offre une excellente qualité.
Solution souple pour différents types de besoins de traitements d’échantillons. Avec 24 configurations, les clients peuvent monter le volume de traitement jusqu’à 5 ml, ce qui augmente le rendement de produit purifié. Pour les besoins de rendement plus élevés, 96 échantillons peuvent être traités avec une tête magnétique 96 puits.
  • Ce système entièrement automatisé offre une purification à grande vitesse des acides nucléiques, des protéines et des cellules.
  • Système à rendement élevé, il traite jusqu’à 96 échantillons en moins de 20 minutes.
  • Le format 24 puits permet de multiplier le volume de l’échantillon par 10.
  • Un système ouvert et souple qui permet au client d’utiliser tous les kits à base de particules magnétiques pour satisfaire les exigences des applications.
  • Le logiciel facile à utiliser Thermo Scientific™ BindIt™ permet de contrôler l’instrument, de créer et de modifier les protocoles.
  • Des protocoles prêts à l’emploi pour différents types d’applications sont disponibles.
Recommandées dans les cas suivants :
  • Génomique et protéomique
  • Identification de la cible
  • Dosages vétérinaires
  • Découverte des biomarqueurs
  • Contrôle qualité
  • Médecine légale
Documents
Product Certifications
Pour un usage en laboratoire
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Purification System