Learn More
Ansell Masque et capuche intégrés stériles Kimtech™ A5
Capuche stérile pour salle blanche avec masque intégré à la capuche.
515.00€
Spécification
Type de produit | Universel |
---|---|
Matériau | Tissu SMS en polypropylène |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Ties |
Jetable | Single-use |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15190077
![]() |
Ansell
36072 |
Universel |
515.00€
75 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Capuche stérile pour salle blanche avec masque intégré à la capuche.
- Conformité garantie :- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425- Protection de type 6 (PB)- Certificat de conformité par lot disponible en ligne- Certificat de stérilité par lot disponible en ligne
- Possibilité d'utilisation dans des salles blanches et des laboratoires stériles EU GMP ISO 5 Classe A ; informations techniques jointes garantissant la conformité réglementaire
- Technologie avancée CLEAN-DON™
Spécification
Universel | |
Blanc | |
Single-use | |
Intégrée |
Tissu SMS en polypropylène | |
Ties | |
Stérile | |
Class 100 (ISO 5) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Masque et capuche intégrés stériles Kimtech™ A5