Learn More
DWK Life Sciences Microbilles en verre borosilicaté massif Kimble™ pour colonnes de distillation
Résistent aux attaques de liquides ou de vapeurs
Marque: DWK Life Sciences 13500-6
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Peuvent s’utiliser comme microbilles de mélange, comme granulés facilitant l’ébullition ou pour le conditionnement
Informations sur la commande
Conditionnées en boîtes de 1 lb
Spécification
Verre borosilicaté | |
6 mm |