Learn More
DWK Life Sciences Microbilles en verre borosilicaté massif Kimble™ pour colonnes de distillation
Code produit. p-89700
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4 mm
5 mm
6 mm
Conditionnement:
1 pièce
3000 pièces
Code produit. 17895981
Marque: DWK Life Sciences 135004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Résistent aux attaques de liquides ou de vapeurs
Peuvent s’utiliser comme microbilles de mélange, comme granulés facilitant l’ébullition ou pour le conditionnement
Informations sur la commande
Conditionnées dans des boîtes de 1 lb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Diamètre (métrique) 4 mm