Learn More
DWK Life Sciences™ Ampoules à pointe cassante prérainurée Kimble™
Offrent une stabilité maximale de la solution, ainsi qu’une étanchéité et une ouverture faciles
74.65€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type de produit | Ampoule autocassable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Diamètre (impériale) externe | Longueur (impériale) du corps | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Diamètre (impériale) externe | Longueur (impériale) du corps | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17760858
|
DWK Life Sciences™
12040G-2 |
2 ml | Ambré | 0,47 in | 1,18 in |
74.65€
144 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Choice of Amber 203 or Kimax-51™ clear
- United States Pharmacopeia (USP) Type I borosilicate glass
- Pull sealed
- Score-break, trimmed stem for easy opening
- Special ampule file not required
Amber ampules
- 1mL and 2mL
Kimax-51™ ampules
- 2mL and 20mL
Spécification
Verre borosilicaté | |
Ampoule autocassable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences™ Ampoules à pointe cassante prérainurée Kimble™