Learn More
DWK Life Sciences™ Ampoules à pointe cassante prérainurée Kimble™
Offrent une stabilité maximale de la solution, ainsi qu’une étanchéité et une ouverture faciles
Marque: DWK Life Sciences™ 12040G-2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Choix entre Amber 203 ou Kimax-51™ transparent
- Verre borosilicaté de type I de la pharmacopée américaine (USP)
- Étanchéité par tirage
- Pointe cassante prérainurée pour une ouverture facile
- Pas besoin de lime à ampoules spéciale
Ampoules ambrées
- 1 ml et 2 ml
Ampoules Kimax-51™
- 2 ml et 20 ml
Spécification
2 ml | |
Ampoule autocassable | |
12mm | |
7,5cm | |
3cm |
Verre borosilicaté | |
Ambré | |
0,47 in | |
2,95 in | |
1,18 in |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences™ Ampoules à pointe cassante prérainurée Kimble™ > Ambré ; dia. ext. : 12mm ; Longueur : 7,5 cm ; 2 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu