Learn More
DWK Life Sciences Flacons de filtration à paroi épaisse Kimble™ Kontes™ ULTRA-WARE™
Le verre borosilicaté à paroi épaisse offre une résistance mécanique pour la filtration sous vide
259.00€ - 455.94€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||||
11752754
|
DWK Life Sciences
953760-2002 |
2000 ml |
259.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11702794
|
DWK Life Sciences
953760-4002 |
4 L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Le verre borosilicaté à paroi épaisse offre une résistance mécanique pour la filtration sous vide
La verrerie à revêtement en plastique Kimble Chase KimCote™ représente une sécurité supplémentaire en cas de casse
- Revêtement de sécurité en plastique KimCote™
- Bras latéral ≠2 pour le raccordement à une tubulure flexible de 0,25 po (6 mm) de dia. int.
- Flacon de 125 ml : Avec joint de bouchon n° 5
- Flacons de 1, 2 et 4 litres : Avec joint de bouchon n° 8
Specifications
Borosilicate Glass |