Learn More
DWK Life Sciences Flacons de filtration à paroi épaisse Kimble™ Kontes™ ULTRA-WARE™
Le verre borosilicaté à paroi épaisse offre une résistance mécanique pour la filtration sous vide
Marque: DWK Life Sciences 953760-4002
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Le verre borosilicaté à paroi épaisse offre une résistance mécanique pour la filtration sous vide
La verrerie à revêtement en plastique Kimble Chase KimCote™ représente une sécurité supplémentaire en cas de casse
- Revêtement de sécurité en plastique KimCote™
- Bras latéral ≠2 pour le raccordement à une tubulure flexible de 0,25 po (6 mm) de dia. int.
- Flacon de 125 ml : Avec joint de bouchon n° 5
- Flacons de 1, 2 et 4 litres : Avec joint de bouchon n° 8
Spécification
0.6 cm | |
4 L | |
Borosilicate Glass | |
8 |