Learn More
DWK Life Sciences Flacons à dispersion murale lourde à trois col à fond rond Kimble™ Kontes™
Avec joints extérieurs
175.00€
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Comprend Joint externe conique standard
Type de goulot Vertical
Nbre de positions 3
Forme du fond Rond
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Capacité (métrique) Joint conique standard Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Joint conique standard Prix Quantité et disponibilité  
17315409
Afficher les documents
DWK Life Sciences
606000-1424
1 000 ml Centre 24/40, côté 24/40
175.00€
1 pièce
Expédition estimée: 23-10-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Description
Description
  • Encolures latérales verticales
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté
Vertical
Rond
Joint externe conique standard
3
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons à dispersion murale lourde à trois col à fond rond Kimble™ Kontes™