Learn More
DWK Life Sciences Flacons à dispersion murale lourde à trois col à fond rond Kimble™ Kontes™
Avec joints extérieurs
Marque:  DWK Life Sciences 606000-1424
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17315409
  • 175.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-10-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Encolures latérales verticales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5,11 in
Verre borosilicaté
Vertical
Centre 24/40, côté 24/40
130 mm
1 000 ml
Joint externe conique standard
3
Rond
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons à dispersion murale lourde à trois col à fond rond Kimble™ Kontes™ > Capacité :1 000 ml, joints :24/40, 24/40, diamètre :130mm