Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs Potter-Elvehjem pour tissus Kimble™ Kontes™
Avec pilon en PTFE cannelé et tube gradué
Marque: DWK Life Sciences 885510-0021
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
Avec pilon en PTFE cannelé et tube gradué
- Les dentelures radiales sur la partie inférieure du pilon en Les stries radiales sur la partie inférieure du pilon en PTFE permettent de créer un homogénat dans la partie cylindrique du tube
- Arbre du pilon en acier inox
- Graduations incrustées dans le tube en verre
- Les tubes et les pilons sont interchangeables
Spécification
21 | |
6mm | |
10 ml | |
1 à 9 ml | |
213mm | |
128mm |
0,23 in | |
0,33 oz. | |
Pilon et tube gradué | |
8,38 in | |
5,03 in | |
10 ml, 0,33 oz |