Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs Potter-Elvehjem pour tissus Kimble™ Kontes™
Avec pilon en PTFE cannelé et tube gradué
135.00€ - 183.00€
Code produit | Marque | Capacité | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10604393
|
DWK Life Sciences
885510-0020 |
0,13 oz., 4 ml | 0,5 à 4 ml |
180.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17740888
|
DWK Life Sciences
885510-0022 |
1,01 oz, 30 ml | 2 à 25 ml |
183.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17730888
|
DWK Life Sciences
885510-0021 |
10 ml, 0,33 oz | 1 à 9 ml |
135.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Avec pilon en PTFE cannelé et tube gradué
- Les dentelures radiales sur la partie inférieure du pilon en Les stries radiales sur la partie inférieure du pilon en PTFE permettent de créer un homogénat dans la partie cylindrique du tube
- Arbre du pilon en acier inox
- Graduations incrustées dans le tube en verre
- Les tubes et les pilons sont interchangeables
Spécification
Pilon et tube gradué |