Learn More
DWK Life Sciences Flacons de filtration KIMAX™ Brand
Conçus pour apporter une résistance maximale
79.80€ - 144.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM, E1406, type I |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17856698
|
DWK Life Sciences
27050-1000 |
1000 mL |
79.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15332324
|
DWK Life Sciences
270504000 |
4000 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Paroi robuste
- Cols façonnés pour un ajustement uniforme du bouchon avec une bride plate et épaisse
- Sans bras latéral
- Échelle en émail de céramique blanche durable pour indiquer le volume approximatif
Certifications
ASTM Specification E1406, Type I requirements
Spécification
ASTM, E1406, type I | |
Verre borosilicaté |