Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glass Screw-Thread Sample Vials without Closure
Leur forme cylindrique leur confère un bon équilibre. Leur fond plat facilite l’autostabilité.
730.00€ - 740.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type de filetage | À vis |
Type de bouchon | À vis |
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Couleur | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Couleur | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17751078
|
DWK Life Sciences
60815-1760 |
USP type I | Ambré | 2,16 dr. |
740.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 09-04-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17741078
|
DWK Life Sciences
60810-2170 |
ASTM, type I, classe A | Transparent | 1 dr. |
730.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 09-04-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Glass sample vial has a screw thread finish
- KG-33 borosilicate glass
- Ungraduated with no closure included
Spécification
Verre borosilicaté | |
À vis | |
À vis |