Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glass Screw-Thread Sample Vials without Closure
Leur forme cylindrique leur confère un bon équilibre. Leur fond plat facilite l’autostabilité.
Marque: DWK Life Sciences 60815-1760
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.63000kg
Description
- Le flacon à échantillons en verre est doté d’une finition de filetage à vis
- Verre borosilicaté KG-33
- Non gradué sans bouchon inclus
Spécification
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
Bouchon à vis | |
USP type I |
17 mm | |
8,0 mL | |
2,16 dr. | |
60 mm | |
15/425 |