Learn More
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger en verre à fond conique Kimble™ KIMAX™, capacité de 15 ml
Click to view available options
Jetable:
Non
Oui
Longueur (métrique):
118 mm
126 mm
130 mm
Conditionnement:
12 pièces
125 pièces
Graduations:
0,1 ml
Rouge permanent, 0,1 ml
Description
Ils peuvent être centrifugés jusqu’à 2 980 FCR
- Avec fond de forme conique
- Les tubes sont fabriqués en verre borosilicaté conformément aux exigences en matière de verre de la norme ASTM E438, type I, classe A ou B
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP, ASTM E 438 |
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Forme | Conique |
| Longueur (métrique) | 126 mm |
| Forme du fond | Conique |
| Type de bouchon | Bouchon |
| Diamètre (métrique) | 17 mm |
| Graduated | Non |
| Afficher plus |