Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à filetage PolypropyleneScrew avec opercule Kimble™ avec revêtements en PTFE blancs liés
Destinés à une injection à usage unique
445.00€ - 463.00€
Spécification
Matériau (doublure) PTFE
Matériau En PP
Autoclavable Autoclavable
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Couleur Taille du bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Taille du bouchon Prix Quantité et disponibilité  
11833043
Afficher les documents
DWK Life Sciences
73814WH8425
Blanc 8-425
445.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 28-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11823043
Afficher les documents
DWK Life Sciences
73814BL9425
Bleu 9-425
445.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 28-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11813043
Afficher les documents
DWK Life Sciences
73814BK13425
Noir 13-425
463.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 28-02-2025
Description
  • Fabriqués avec des matières premières de la plus haute qualité
  • Conçus pour une compatibilité idéale avec des flacons d’échantillonnage automatique Kimble Chase
  • Bouchons et septa préassemblés qui minimisent les risques de contamination liés à la manipulation
Spécification
Spécification
PTFE
En PP