Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à filetage PolypropyleneScrew avec opercule Kimble™ avec revêtements en PTFE blancs liés
Destinés à une injection à usage unique
Marque: DWK Life Sciences 73814BK13425
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués avec des matières premières de la plus haute qualité
- Conçus pour une compatibilité idéale avec des flacons d’échantillonnage automatique Kimble Chase
- Bouchons et septa préassemblés qui minimisent les risques de contamination liés à la manipulation
Spécification
PTFE | |
En PP | |
13-425 |
Noir | |
Autoclavable |