Learn More
Code produit | Marque | Matériau | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11863123
|
DWK Life Sciences
953852-0001 |
Acier inoxydable | Glass Support |
263.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11873113
|
DWK Life Sciences
953752-0001 |
Verre fritté | Glass Support |
364.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11878522
|
DWK Life Sciences
953801-0001 |
Verre | Glass Support Base |
293.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11887513
|
DWK Life Sciences
45066A-20125 |
Verre borosilicaté | Ensemble de microfiltration |
877.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ensemble de microfiltration 1 000 ml
- Entonnoir, 4 000 ml
- Flacon, verre borosilicaté, 47 mm
- Support en verre et joint rodé de 90 mm
- Pince en aluminium anodisé et flacon de filtration
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Kimble™ Matériel d’ensemble de microfiltration