Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Matériel d’ensemble de microfiltration
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Verre
Verre borosilicaté
Verre fritté
Type:
Base de support en verre
Ensemble de microfiltration
Support en verre
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ensemble de microfiltration 1 000 ml
- Entonnoir, 4 000 ml
- Flacon, verre borosilicaté, 47 mm
- Support en verre et joint rodé de 90 mm
- Pince en aluminium anodisé et flacon de filtration
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Ensemble de microfiltration Ultra-Ware 47 mm |
| Matériau | Verre |
| Joint conique standard | 40/35 |
| Type | Base de support en verre |
| Longueur (métrique) | 47 mm |