Learn More
DWK Life Sciences Raccords d’extrémité en PTFE Kimble™ Kontes™ pour colonnes Chromaflex
Raccord d’extrémité de rechange en PTFE avec support de lit pour colonnes CHROMAFLEX™ et FLEX-COLUMN™
77.85€ - 252.00€
Spécification
Type Raccord d’extrémité
Comprend Supports de lit
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Diamètre (métrique) interne À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) interne À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
15300168
Afficher les documents
DWK Life Sciences
420832-2100
10 mm dia. int. de 3,8, 5, 7 cm Colonne Chromaflex™
77.85€
1 pièce
Expédition estimée: 27-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11803063
Afficher les documents
DWK Life Sciences
420832-2110
250 mm Colonne Chromaflex™
252.00€
1 pièce
Expédition estimée: 11-03-2025
Description
Raccord d’extrémité de rechange en PTFE avec support de lit pour colonnes CHROMAFLEX™ et FLEX-COLUMN™
  • Raccord d’extrémité en PTFE avec support de lit
  • Options de 1,0 cm, 2,5 cm et 4,8 cm
  • Nécessite une connexion avec l’adaptateur en CTFE 420804-0001, non inclus
Spécification
Spécification
Raccord d’extrémité
Supports de lit