Learn More
DWK Life Sciences Raccords d’extrémité en PTFE Kimble™ Kontes™ pour colonnes Chromaflex
Raccord d’extrémité de rechange en PTFE avec support de lit pour colonnes CHROMAFLEX™ et FLEX-COLUMN™
Marque:  DWK Life Sciences 420832-2110
Code produit. 11803063
  • 252.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Raccord d’extrémité de rechange en PTFE avec support de lit pour colonnes CHROMAFLEX™ et FLEX-COLUMN™
  • Raccord d’extrémité en PTFE avec support de lit
  • Options de 1,0 cm, 2,5 cm et 4,8 cm
  • Nécessite une connexion avec l’adaptateur en CTFE 420804-0001, non inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne Chromaflex™
250 mm
Raccord d’extrémité
Supports de lit